4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55422-1G OR55422-250MG
APOSOR55422-1GEA 784 CHF
APOSOR55422-1G APOSOR55422-250MG
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrIN₂O₂
MW: 342,917 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31619569
CAS-Nummer: 2091791-61-4