2-Amino-6-nitrobenzaldehyde, Tech
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55412-1G OR55412-250MG OR55412-5G
APOSOR55412-1GEA 424 CHF
APOSOR55412-1G APOSOR55412-250MG APOSOR55412-5G
2-Amino-6-nitrobenzaldehyde, Tech
2-Amino-6-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₆N₂O₃
MW: 166,134 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18389895
CAS-Nummer: 130133-53-8