(3R,4R)-Pyrrolidine-3,4-diol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55391-250MG OR55391-1G
APOSOR55391-250MGEA 524 CHF
APOSOR55391-250MG APOSOR55391-1G
(3R,4R)-Pyrrolidine-3,4-diol 97%
(3R,4R)-Pyrrolidine-3,4-diol
Formel: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08686736
CAS-Nummer: 186393-31-7