2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine
OR55345-100MG OR55345-250MG
APOSOR55345-100MGEA 1010 CHF
APOSOR55345-100MG APOSOR55345-250MG
2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine 95%
2-Bromo-6-chloro-1,8-naphthyridine
Formel: C₈H₄BrClN₂
MW: 243,488 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18253968
CAS-Nummer: 1176470-56-6