5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55334-250MG OR55334-1G
APOSOR55334-250MGEA 262 CHF
APOSOR55334-250MG APOSOR55334-1G
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride 95%
5-Bromo-6-chloro-isatoic anhydride
Formel: C₈H₃BrClNO₃
Melting Pt: 273 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31002307
CAS-Nummer: 943138-45-2