Methyl 2-[6-(chloromethyl)-2-pyridyl]acetate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR55327-250MG OR55327-1G OR55327-100MG
APOSOR55327-250MGEA 577 CHF
APOSOR55327-250MG APOSOR55327-1G APOSOR55327-100MG
Methyl 2-[6-(chloromethyl)-2-pyridyl]acetate hydrochloride
Methyl 2-[6-(chloromethyl)-2-pyridyl]acetate hydrochloride
Formel: C₉H₁₀ClNO₂·ClH
MW: 236,095 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31619564
CAS-Nummer: 2227272-88-8