Iodocholine iodide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-hydroxyethyl-(iodomethyl)-dimethylazanium iodide
OR55305-1G
OR55305-100MG
APOSOR55305-1GEA
575
CHF
APOSOR55305-1G
APOSOR55305-100MG
Iodocholine iodide 97%
Iodocholine iodide
Formel:
C₅H₁₃INO·I Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20489393 CAS-Nummer: 28508-22-7 |