2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55304-1G
OR55304-250MG
APOSOR55304-1GEA
314
CHF
APOSOR55304-1G
APOSOR55304-250MG
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine 95%
2-[2-(Morpholin-4-yl)ethoxy]ethan-1-amine
Formel:
C₈H₁₈N₂O₂ MW: 174.241 g/mol Siedepunkt: 75 °C (0.3 mm Hg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11934676 CAS-Nummer: 20207-13-0 |