4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 4-((4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl)benzoate, Methyl 4-[(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl]benzoate
OR55281-1G OR55281-250MG
APOSOR55281-1GEA 194 CHF
APOSOR55281-1G APOSOR55281-250MG
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₁BO₄
MW: 276,136 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18383373
CAS-Nummer: 150033-80-0