3,5-Diethynylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3,5-Diethynylbenzoic acid
OR55280-250MG
OR55280-1G
APOSOR55280-250MGEA
321
CHF
APOSOR55280-250MG
APOSOR55280-1G
3,5-Diethynylbenzoic acid
3,5-Diethynylbenzoic acid
Formel:
C₁₁H₆O₂ MW: 170,164 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06658429 CAS-Nummer: 883106-26-1 |