2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Bromopyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
OR55277-1G OR55277-250MG OR55277-5G
APOSOR55277-1GEA 269 CHF
APOSOR55277-1G APOSOR55277-250MG APOSOR55277-5G
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-bromopyridine hydrochloride
Formel: C₆H₇BrN₂·ClH
MW: 223,498 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20923742
CAS-Nummer: 1052271-58-5