2-Methoxy-3-methylbenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55275-250MG OR55275-1G
APOSOR55275-250MGEA 209 CHF
APOSOR55275-250MG APOSOR55275-1G
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile 97%
2-Methoxy-3-methylbenzonitrile
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,174 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13704701
CAS-Nummer: 53078-68-5