2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Methoxy-4,6-dimethylphenyl)boronic acid
OR55266-1G
APOSOR55266-1GEA 152 CHF
APOSOR55266-1G
2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
2-Methoxy-4,6-dimethylbenzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,009 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04037222
CAS-Nummer: 355836-08-7