3-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55265-1G
OR55265-250MG
OR55265-5G
APOSOR55265-1GEA
78.4
CHF
APOSOR55265-1G
APOSOR55265-250MG
APOSOR55265-5G
3-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline 98%
3-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ MW: 186,596 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09026962 CAS-Nummer: 51123-59-2 |