2'-Chloro-5'-iodoacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(2-Chloro-5-iodophenyl)ethanone
OR55246-1G OR55246-250MG
APOSOR55246-1GEA 209 CHF
APOSOR55246-1G APOSOR55246-250MG
2'-Chloro-5'-iodoacetophenone
2'-Chloro-5'-iodoacetophenone
Formel: C₈H₆ClIO
MW: 280,49 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22493253
CAS-Nummer: 100479-73-0