2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55244-10G OR55244-1G OR55244-5G
APOSOR55244-10GEA 943 CHF
APOSOR55244-10G APOSOR55244-1G APOSOR55244-5G
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid 98%
2-Methyl-1-propyl-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,252 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11103016
CAS-Nummer: 68740-33-0