2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55242-1G OR55242-5G
APOSOR55242-1GEA 304 CHF
APOSOR55242-1G APOSOR55242-5G
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde 99%
2,4-Dibromo-5-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆Br₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27935321
CAS-Nummer: 99615-74-4