3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55237-250MG
OR55237-1G
APOSOR55237-250MGEA
202
CHF
APOSOR55237-250MG
APOSOR55237-1G
3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
3-Formyl-2-nitrobenzoic acid
Formel:
C₈H₅NO₅ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26855790 CAS-Nummer: 1289174-44-2 |