(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55209-1G OR55209-5G
APOSOR55209-1GEA 339 CHF
APOSOR55209-1G APOSOR55209-5G
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
(1S,4S)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Formel: C₆H₁₂N₂·2BrH
MW: 273,997 g/mol
Melting Pt: 220…225 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01863510
CAS-Nummer: 125224-62-6