8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
8-Aminoquinoline-7-carbaldehyde
OR55179-1G
OR55179-250MG
APOSOR55179-1GEA
355
CHF
APOSOR55179-1G
APOSOR55179-250MG
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
8-Aminoquinoline-7-carboxaldehyde
Formel:
C₁₀H₈N₂O MW: 172,183 g/mol Melting Pt: 85…86 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11110554 CAS-Nummer: 158753-17-4 |