Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55145-1G OR55145-250MG
APOSOR55145-1GEA 94 CHF
APOSOR55145-1G APOSOR55145-250MG
Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Dibenzo[b,d]furan-4-ol
Formel: C₁₂H₈O₂
MW: 184,191 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00092287
CAS-Nummer: 19261-06-4