5-Methoxyquinolin-2(1H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55141-1G
APOSOR55141-1GEA 255 CHF
APOSOR55141-1G
5-Methoxyquinolin-2(1H)-one 95+%
5-Methoxyquinolin-2(1H)-one
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11877926
CAS-Nummer: 160893-04-9