5-Bromo-1,3-benzoxazole-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55114-1G OR55114-250MG
APOSOR55114-1GEA 0 CHF
APOSOR55114-1G APOSOR55114-250MG
5-Bromo-1,3-benzoxazole-2-carboxylic acid 98%
5-Bromo-1,3-benzoxazole-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₄BrNO₃
MW: 242,026 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832201
CAS-Nummer: 944898-52-6