Pyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55107-1G
OR55107-250MG
APOSOR55107-1GEA
567
CHF
APOSOR55107-1G
APOSOR55107-250MG
Pyrrolidine-3-carbonitrile 96%
Pyrrolidine-3-carbonitrile
Formel:
C₅H₈N₂ MW: 96,13 g/mol Siedepunkt: 208 °C (760 mm Hg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06658510 CAS-Nummer: 10603-53-9 UN: 3276 ADR: 6.1,III |