5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-6-methoxynicotinic acid
OR55103-100MG OR55103-250MG
APOSOR55103-100MGEA 26.2 CHF
APOSOR55103-100MG APOSOR55103-250MG
5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₆BrNO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226508
CAS-Nummer: 1186194-46-6