Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55070-1G
OR55070-250MG
OR55070-5G
APOSOR55070-1GEA
201
CHF
APOSOR55070-1G
APOSOR55070-250MG
APOSOR55070-5G
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate 95%
Methyl 2-(4-(hydroxymethyl)phenyl)acetate
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08061910 CAS-Nummer: 155380-11-3 |