4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55020-1G OR55020-250MG
APOSOR55020-1GEA 172 CHF
APOSOR55020-1G APOSOR55020-250MG
4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol 99%
4-(2-Hydroxyethyl)-2-methoxyphenol
Formel: C₉H₁₂O₃
Melting Pt: 40…42 °C
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD0002903
CAS-Nummer: 2380-78-1