3-Amino-6-bromo-chromen-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54833-1G OR54833-250MG
APOSOR54833-1GEA 731 CHF
APOSOR54833-1G APOSOR54833-250MG
3-Amino-6-bromo-chromen-2-one
3-Amino-6-bromo-chromen-2-one
Formel: C₉H₆BrNO₂
MW: 240.053 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29081504
CAS-Nummer: 33259-36-8