2-(Methoxymethyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54820-1G OR54820-250MG
APOSOR54820-1GEA 653 CHF
APOSOR54820-1G APOSOR54820-250MG
2-(Methoxymethyl)aniline 95%
2-(Methoxymethyl)aniline
Formel: C₈H₁₁NO
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09811778
CAS-Nummer: 62723-78-8