2-Bromo-6-methoxybenzeneboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromo-6-methoxyphenylboronic acid
OR54802-1G OR54802-250MG OR54802-5G
APOSOR54802-1GEA 567 CHF
APOSOR54802-1G APOSOR54802-250MG APOSOR54802-5G
2-Bromo-6-methoxybenzeneboronic acid 95%
2-Bromo-6-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₇H₈BBrO₃
MW: 230,852 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD23380484
CAS-Nummer: 352525-79-2