5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54700-1G OR54700-250MG
APOSOR54700-1GEA 174 CHF
APOSOR54700-1G APOSOR54700-250MG
5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
5-Bromo-7-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₁₁H₈BrClO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31544763
CAS-Nummer: 1643914-32-2