2,5-Dimethylphenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR54697-1G OR54697-5G
APOSOR54697-1GEA 149 CHF
APOSOR54697-1G APOSOR54697-5G
2,5-Dimethylphenacyl bromide
2,5-Dimethylphenacyl bromide
Formel: C₁₀H₁₁BrO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07364273
CAS-Nummer: 75840-13-0
UN: 3261
ADR: 8,III