6-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54693-1G
OR54693-250MG
APOSOR54693-1GEA
784
CHF
APOSOR54693-1G
APOSOR54693-250MG
6-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
6-Bromo-2-iodo-1H-indole
Formel:
C₈H₅BrIN MW: 321,94 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD28664103 CAS-Nummer: 1572177-89-9 |