Indolin-6-ylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54681-1G
OR54681-250MG
APOSOR54681-1GEA
1250
CHF
APOSOR54681-1G
APOSOR54681-250MG
Indolin-6-ylboronic acid 95%
Indolin-6-ylboronic acid
Formel:
C₈H₁₀BNO₂ MW: 162,982 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18383472 CAS-Nummer: 1253912-15-0 |