(2R)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54680-1G OR54680-250MG
APOSOR54680-1GEA 919 CHF
APOSOR54680-1G APOSOR54680-250MG
(2R)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
(2R)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₈H₉IN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2366997-10-4