trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: trans-4-Methoxycyclohexanamine
OR54676-1G OR54676-250MG
APOSOR54676-1GEA 114 CHF
APOSOR54676-1G APOSOR54676-250MG
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine 95%
trans-4-Methoxycyclohexan-1-amine
Formel: C₇H₁₅NO
MW: 129.2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20278175
CAS-Nummer: 121588-79-2