6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54672-1G
OR54672-250MG
APOSOR54672-1GEA
514
CHF
APOSOR54672-1G
APOSOR54672-250MG
6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-8-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₇BrO₅ MW: 299.074 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01764559 CAS-Nummer: 119686-34-9 |