2-Hydroxy-3-cyclopropylbenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54661-1G
OR54661-250MG
APOSOR54661-1GEA
339
CHF
APOSOR54661-1G
APOSOR54661-250MG
2-Hydroxy-3-cyclopropylbenzaldehyde
2-Hydroxy-3-cyclopropylbenzaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD31726535 CAS-Nummer: 1206776-33-1 |