2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(2-Cyclopropylphenyl)methanol
OR54651-1G
OR54651-250MG
OR54651-5G
APOSOR54651-1GEA
194
CHF
APOSOR54651-1G
APOSOR54651-250MG
APOSOR54651-5G
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
2-(Cyclopropyl)benzyl alcohol
Formel:
C₁₀H₁₂O MW: 148,202 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20921818 CAS-Nummer: 118184-68-2 |