2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR54649-1G
OR54649-250MG
APOSOR54649-1GEA
662
CHF
APOSOR54649-1G
APOSOR54649-250MG
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
2-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Formel:
C₁₀H₁₁Br MW: 211,098 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD15527184 CAS-Nummer: 1260801-90-8 UN: 1760 ADR: 8,III |