4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-4-cyclopropylbenzene
OR54647-1G
OR54647-250MG
OR54647-5G
APOSOR54647-1GEA
436
CHF
APOSOR54647-1G
APOSOR54647-250MG
APOSOR54647-5G
4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
4-(Cyclopropyl)benzyl bromide
Formel:
C₁₀H₁₁Br MW: 211,098 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12024391 CAS-Nummer: 1150617-57-4 UN: 3261 ADR: 8,III |