3,4-Dimethyloctane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54624-1G OR54624-250MG
APOSOR54624-1GEA 418 CHF
APOSOR54624-1G APOSOR54624-250MG
3,4-Dimethyloctane 95%
3,4-Dimethyloctane
Formel: C₁₀H₂₂
MW: 142.282 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30534471
CAS-Nummer: 15869-92-8
UN: 3295
ADR: 3 III