4-(Trifluoromethyl)thiazole-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54614-1G
OR54614-250MG
APOSOR54614-1GEA
1620
CHF
APOSOR54614-1G
APOSOR54614-250MG
4-(Trifluoromethyl)thiazole-2-carboxaldehyde
4-(Trifluoromethyl)thiazole-2-carboxaldehyde
Formel:
C₅H₂F₃NOS MW: 181,136 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09909625 CAS-Nummer: 354587-75-0 |