4-Bromobenzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54602-1G OR54602-250MG
APOSOR54602-1GEA 275 CHF
APOSOR54602-1G APOSOR54602-250MG
4-Bromobenzofuran
4-Bromobenzofuran
Formel: C₈H₅BrO
MW: 197,029 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09056755
CAS-Nummer: 128868-60-0