1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR54600-1G OR54600-250MG
APOSOR54600-1GEA 63.5 CHF
APOSOR54600-1G APOSOR54600-250MG
1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formel: C₂H₃N₃O
Melting Pt: 153,3 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17677516
CAS-Nummer: 3775-60-8
UN: 3259
ADR: 8,III