4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Bromopyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)-tri(propan-2-yl)silane
OR54594-1G OR54594-500MG
APOSOR54594-1GEA 247 CHF
APOSOR54594-1G APOSOR54594-500MG
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
4-Bromo-1-(triisopropylsilyl)-7-azaindole
Formel: C₁₆H₂₅BrN₂Si
MW: 353,373 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11616420
CAS-Nummer: 640735-24-6