5-(3,4-Dichlorophenyl)pentanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR54560-100MG
OR54560-1G
OR54560-250MG
APOSOR54560-100MGEA
507
CHF
APOSOR54560-100MG
APOSOR54560-1G
APOSOR54560-250MG
5-(3,4-Dichlorophenyl)pentanoic acid 95%
5-(3,4-Dichlorophenyl)pentanoic acid
Formel:
C₁₁H₁₂Cl₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09890961 CAS-Nummer: 34658-33-8 |