2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR54534-1G OR54534-5G
APOSOR54534-1GEA 76.6 CHF
APOSOR54534-1G APOSOR54534-5G
2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one
2,2-Dimethyl-3,4-dihydronaphthalen-1-one
Formel: C₁₂H₁₄O
MW: 174,239 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22565862
CAS-Nummer: 2977-45-9