Methyl 4-bromo-2-cyanobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54532-1G OR54532-250MG OR54532-5G
APOSOR54532-1GEA 193 CHF
APOSOR54532-1G APOSOR54532-250MG APOSOR54532-5G
Methyl 4-bromo-2-cyanobenzoate
Methyl 4-bromo-2-cyanobenzoate
Formel: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,053 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18398741
CAS-Nummer: 1223434-15-8