8-Bromoisoquinolin-5-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54531-1G
OR54531-250MG
APOSOR54531-1GEA
1280
CHF
APOSOR54531-1G
APOSOR54531-250MG
8-Bromoisoquinolin-5-amine 95%
8-Bromoisoquinolin-5-amine
Formel:
C₉H₇BrN₂ MW: 223,069 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16621161 CAS-Nummer: 90721-34-9 |